21120
Calcium citrate tribasic tetrahydrate
≥98.0% (calc. on dry substance, KT)
Sinonimo/i:
Citric acid calcium salt, Tricalcium dicitrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (calc. on dry substance, KT)
Stato
powder
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
Cationi in tracce
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.O.O.OC1(CC(=O)O[Ca]OC(=O)C1)C(=O)O[Ca]OC(=O)C2(O)CC(=O)O[Ca]OC(=O)C2
InChI
1S/2C6H8O7.3Ca.4H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;;3*+2;;;;/p-6
LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?