Documenti fondamentali
20885
Hamilton® HPLC syringes
1701RNR, volume 10 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
Misura ago
22s ga (blunt tip)
Caratteristiche
blunt tip
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80065
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Compatibilità
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Applicazioni
Hamilton® HPLC syringes may be used for extraction and injection of the sample material.[1]
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Single drop liquid?liquid?liquid microextraction of methamphetamine and amphetamine in urine
He Y and Kang J-Y
Journal of Chromatography A, 1133, 35-40 (2006)