Documenti fondamentali
20860
Supelco
Cadion
for spectrophotometric det. of Cd, Ni, ≥98.0%
Sinonimo/i:
1-(4-Nitrophenyl)-3-(4-phenylazophenyl)triazene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14N6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.34
Beilstein:
935340
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115717
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
≥98.0%
Stato
powder
Qualità
for spectrophotometric det. of Cd, Ni
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)\N=N\Nc2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C18H14N6O2/c25-24(26)18-12-10-17(11-13-18)22-23-21-16-8-6-15(7-9-16)20-19-14-4-2-1-3-5-14/h1-13H,(H,21,22)/b20-19+
SMMIDVLUFMPWFN-FMQUCBEESA-N
Applicazioni
Cadion along with p-nitrobenzenediazoaminobenzene-p-azobenzene and Triton X-100 may be used in determination of Cadmium by dual-wavelength spectrophotometry.[1]
Altre note
Reagent for the determination of Cadmium(II)[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
H Watanabe et al.
Talanta, 26(10), 959-961 (1979-10-01)
Cadmium has been determined by dual-wavelength spectrophotometry with cadion, p-nitrobenzenediazoaminobenzene-p-azobenzene, and a non-ionic surfactant, Triton X-100. Cadion and its cadmium chelate are dissolved in a micellar solution of the surfactant. The absorbance difference at the wavelength of maximum absorption of