19445
Triethyl phosphate
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Ethyl phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
6.28 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 40 °C)
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
845 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
10 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.402-1.408
n20/D 1.403 (lit.)
P. ebollizione
215 °C (lit.)
Densità
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Stringa SMILE
CCOP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
116 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)