Documenti fondamentali
8.21141
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphate
for synthesis
Sinonimo/i:
Triethyl phosphate, Phosphoric acid triethyl ester, TEP
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)3PO
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
201-114-5
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
480 °C
Potenza
1165 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.2-10 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
215 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-57 °C
Temp. transizione
flash point 130 °C
Solubilità
500 g/L (slow decomposition)
Densità
1.069 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[P](=O)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.068 - 1.069
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
TDCPP PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32951
TDCPP
Acqua for synthesis
Sigma-Aldrich
8.48333
Acqua
Argento nitrato BioReagent, suitable for plant cell culture, >99% (titration)
Sigma-Aldrich
S7276
Argento nitrato