This product is a denatured ethanol that includes the following additives:
1% ethyl acetate as denaturant
1% hydrocarbons as denaturant
1% methyl isobutyl ketone as a denaturant
5% methanol as denaturant
The maximum allowable water content is 0.15%.
187380
Ethyl alcohol, denatured
reagent grade
Sinonimo/i:
Ethanol
About This Item
reagent grade
Prodotti consigliati
Grado
denatured
reagent grade
Livello qualitativo
Stato
liquid
contiene
1% ethyl acetate as denaturant
1% hydrocarbons as denaturant
1% methyl isobutyl ketone as denaturant
5% methanol as denaturant
Impurezze
≤0.15% water
Descrizione generale
- 1% ethyl acetate
- 1% hydrocarbons
- 1% methyl isobutyl ketone
- 5% methanol
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the concentration of ethyl alcohol?
1 answer-