18189
2,4-Dinitrophenylhydrazine hydrochloric acid solution
~0.005 M in ethanol, for TLC derivatization
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for TLC derivatization
Livello qualitativo
Concentrazione
~0.005 M in ethanol
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.374
Densità
0.843 g/mL at 20 °C
Compatibilità
in accordance for application
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14/h1-3,8H,7H2
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)