Documenti fondamentali
16658
Sigma-Aldrich
X-GalNAc
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Sinonimo/i:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide, X-Galactosaminide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18BrClN2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
449.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
for molecular biology
Sterilità
non-sterile
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder
Punto di fusione
≥220 °C (lit.)
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
Compatibilità
suitable for β-galactosidase test
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C16H18BrClN2O6/c1-6(22)20-13-15(24)14(23)10(5-21)26-16(13)25-9-4-19-8-3-2-7(17)12(18)11(8)9/h2-4,10,13-16,19,21,23-24H,5H2,1H3,(H,20,22)/t10-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
SUWPNTKTZYIFQT-LMXXTMHSSA-N
Descrizione generale
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide (X-GalNAc)is a chromogenic substrate for for N-acetyl-β-galactosidase, used to determine the presence or absence of a cloned DNA insert in bacteria growing on agar plates.
Applicazioni
Suitable for use in selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ phenotype. Also suitable for the detection of Candida albicans.
Principio
When X-GalNAc is hydrolyzed by β-galactosidase, the resulting product will form a blue precipitate. Lac+ colonies grown in the presence of X-GalNAc turn blue in color, allowing for easy differentiation between lac+ and lac- colonies.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)