Documenti
16033
Sigma-Aldrich
1,2-propandiolo
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5%
Sinonimo/i:
1,2-PDO, Propilenglicole
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.09
Beilstein:
1340498
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
2.62 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
779 °F
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Durata
24 mo.
Limite di esplosione
12.5 %
Impurezze
acidic reac. impurities, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
oxidizing substances, complies
reducing matter, complies
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.002% free alkali (as NaOH)
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.2% water (Karl Fischer)
Residuo alla calcinazione
≤0.005% (as SO4)
Indice di rifrazione
n20/D 1.431-1.433
n20/D 1.432 (lit.)
P. eboll.
187 °C (lit.)
Punto di fusione
−60 °C (lit.)
Densità
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′1,2-propanediolo è un 1,2-alcanediolo. Può essere ottenuto per idrogenolisi dal glicerolo, in presenza delle resine a scambio ionico Ru/C e Amberlyst.
L′1,2-propanediolo è un importante prodotto petrolchimico che si può preparare per idrogenolisi del glicerolo. Viene usato principalmente come crioprotettore per campioni biologici e come additivo negli alimenti, nei cosmetici e nell′industria farmaceutica.
Applicazioni
L′1,2-propanediolo può essere impiegato come crioprotettore per la conservazione mediante raffreddamento a temperature inferiori allo zero di embrioni umani e ovociti umani e murini.
Confezionamento
confezionato in presenza di gas inerte
Altre note
L′articolo codice 16033-4X5L uscirà di produzione. Ordinare il flacone singolo 16033-5L che è fisicamente identico e ha esattamente le stesse specifiche.
L′articolo codice 16033-6X1L uscirà di produzione. Ordinare il flacone singolo 16033-1L che è identico e ha le stesse esatte specifiche.
L′articolo codice 16303-4X2.5L-R uscirà di produzione. Ordinare il flacone singolo 16303-2.5L-R che è fisicamente identico e ha esattamente le stesse specifiche.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
1,2-propandiolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1051
1,2-propandiolo
Propilenglicole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1576708
Propilenglicole
1,2-propandiolo British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP868
1,2-propandiolo
Polietilenglicole 400, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, NF
SAFC
8.17003
Polietilenglicole
Aqueous phase hydrogenolysis of glycerol to 1, 2-propanediol without external hydrogen addition.
Roy D, et al.
Catalysis Today, 156(1), 31-37 (2010)
Glycerol hydrogenolysis to 1, 2-propanediol catalyzed by a heat-resistant ion-exchange resin combined with Ru/C.
Miyazawa T, et al.
Applied Catalysis A: General, 329, 30-35 (2007)
B Lassalle et al.
Fertility and sterility, 44(5), 645-651 (1985-11-01)
Eighty-five human embryos fertilized in vitro were frozen and thawed with 1,2 propanediol as a cryoprotective agent. The effects of viability of in vitro culture duration, stage, and morphologic appearance of embryos were examined after thawing. Survival was higher for
Yusha Imtiaz et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(8) (2020-08-23)
Polysaccharides have been shown to have immunomodulatory properties. Modulation of the immune system plays a crucial role in physiological processes as well as in the treatment and/or prevention of autoimmune and infectious diseases. Cellulose nanocrystals (CNCs) are derived from cellulose
D A Gook et al.
Human reproduction (Oxford, England), 8(7), 1101-1109 (1993-07-01)
Human and mouse oocytes were cryopreserved by a slow freeze, rapid thaw method, using propanediol (PROH) as the cryoprotectant. A simulated cryopreservation was also included in the study to detect the level of damage attributable to the PROH alone. Comparison