Documenti fondamentali
15008
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-methacryloyloxypropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
technical, ≥80% (GC)
Sinonimo/i:
3,3′-(1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan-1,3-diyl)dipropyl dimethacrylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H34O5Si2
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.63
Beilstein:
2149788
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
technical
Saggio
≥80% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.45
Densità
0.966 g/mL at 20 °C (lit.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)