475149
3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
92%, contains 100 ppm BHT as inhibitor
Sinonimo/i:
(3-Acryloyloxypropyl)trimethoxysilane
Saggio
92%
contiene
100 ppm BHT as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
68 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](CCCOC(=O)C=C)(OC)OC
InChI
1S/C9H18O5Si/c1-5-9(10)14-7-6-8-15(11-2,12-3)13-4/h5H,1,6-8H2,2-4H3
KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
253.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
123 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?