Key Documents
14419
Sigma-Aldrich
Zinc carbonate basic
technical, ≥53% Zn basis
Sinonimo/i:
Zinc hydroxide carbonate
About This Item
Formula condensata:
[ZnCO3]2 · [Zn(OH)2]3
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Grado
technical
Concentrazione
≥53% Zn
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤3000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1.5%
Stringa SMILE
[Zn++].[Zn++].O[Zn]O.O[Zn]O.O[Zn]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.6H2O.5Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);6*1H2;;;;;/q;;;;;;;;5*+2/p-10
UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
Altre note
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)