96466
Zinc carbonate basic
purum p.a., ≥58% Zn basis (KT)
Sinonimo/i:
Zinc hydroxide carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Forma fisica
powder
Concentrazione
≥58% Zn (KT)
Solubilità
water: insoluble
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5000 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Zn++].[Zn++].O[Zn]O.O[Zn]O.O[Zn]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.6H2O.5Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);6*1H2;;;;;/q;;;;;;;;5*+2/p-10
UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2