Documenti
1.12277
Sigma-Aldrich
Nickel
powder 99+
Sinonimo/i:
Nickel
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.69
Codice UNSPSC:
12141729
Numero indice EU:
231-111-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Potenza
>9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
1453 °C
Densità
8.90 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
1600‑2600 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Nanoscale nickel oxide/nickel heterostructures for active hydrogen evolution electrocatalysis: This paper reports on nickel oxide/nickel heterostructures formed on carbon nanotubes for improved electrocatalysis (M Gong, W Zhou, MC Tsai, J Zhou, M Guan, 2014).
Risultati analitici
Identity (elemental analysis): conforms
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Particle Size (d50): about 10 µm
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Nickel foil, thickness 0.5 mm, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
357553
Nickel