12228
Chromium(III) chloride hexahydrate
purum, ≥96%
Sinonimo/i:
Chromium trichloride hexahydrate, Hexaaquachromium(III) chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥96%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: chromium
reagent type: catalyst
Densità
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤300 mg/kg
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?