Vai a
09780
Boc-12-Ado-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
12-(Boc-amino)dodecanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 114.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H33NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1980302
CHF 114.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
color
colorless to white
mp
78-83 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H33NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(19)20/h4-14H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
InChI key
NNPOZNVKUHYVEJ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Long, hydrophobic linker; Synthesis of novel lipid
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
040681529815297
Boc-12-Ado-OH ≥98.0% (TLC)
Sigma-Aldrich
09780
Boc-12-Ado-OH
Fmoc-11-Aun-OH ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
04068
Fmoc-11-Aun-OH
Boc-3-Abz-OH ≥97.0%
Sigma-Aldrich
15298
Boc-3-Abz-OH
Boc-2-Abz-OH ≥98.0% (T)
Sigma-Aldrich
15297
Boc-2-Abz-OH
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0%
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
78-83 °C
mp
-
mp
195 °C (dec.)
mp
153-156 °C (dec.)
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)