Documenti fondamentali
15297
Sigma-Aldrich
Boc-2-Abz-OH
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
2-(Boc-amino)benzoic acid, N-Boc-anthranilic acid
Scegli un formato
10 G
CHF 483.00
CHF 483.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 483.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CO2CNHC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.25
Beilstein:
2848891
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 483.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (T)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
153-156 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8(9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
BYGHHEDJDSLEKK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)