Documenti fondamentali
15298
Sigma-Aldrich
Boc-3-Abz-OH
≥97.0%
Sinonimo/i:
3-(Boc-amino)benzoic acid
Scegli un formato
10 G
CHF 316.00
CHF 316.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 316.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CO2CNHC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.25
Beilstein:
5813611
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 316.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
195 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-5-8(7-9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
SAPAUOFSCLCQJB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)