Documenti fondamentali
09768
Sigma-Aldrich
Fmoc-4-(phosphonomethyl)-Phe-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-4-(phosphonomethyl)-L-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H24NO7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.43
Beilstein:
8294552
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(CP(O)(O)=O)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H24NO7P/c27-24(28)23(13-16-9-11-17(12-10-16)15-34(30,31)32)26-25(29)33-14-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-12,22-23H,13-15H2,(H,26,29)(H,27,28)(H2,30,31,32)/t23-/m0/s1
OBRYXGOVBZKHLL-QHCPKHFHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)