Documenti fondamentali
09678
Millipore
Ammonium bismuth citrate
base ingredient for culture media
Sinonimo/i:
Citric acid ammonium bismuth salt
Scegli un formato
100 G
CHF 134.00
500 G
CHF 376.00
CHF 134.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 134.00
500 G
CHF 376.00
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41106212
ID PubChem:
NACRES:
NA.85
CHF 134.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Saggio
≥99.0% (KT)
Stato
powder
applicazioni
microbiology
Stringa SMILE
OC(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)=O.C.C
InChI
1S/2C6H8O7.Bi.3H3N/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;3*1H3/q;;+3;;;/p-3
VZZHAYFWMLLWGG-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Ammonium bismuth citrate is used in microbiological culture media as a selective agent as it inhibits certain gram-negative and gram-positive bacteria. The bismuth ions are reduced to metallic bismuth, which impart metallic sheen around the colonies.
Applicazioni
Ammonium bismuth citrate is used in microbiological culture media as a selective agent. It is for example used in Bismuth sulfite agar for the isolation of Salmonella typhi and other salmonellae from food and other materials, sewage and water. It is as well used in the Nickerson Agar (BIGGY), which is used for the isolation and identification of Candida species
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Reduction of inorganic substances by yeasts I. Extracellular reduction of sulfite by species of Candida
Nickerson, Walter J
The Journal of Infectious Diseases, 43-56 (1953)