Documenti fondamentali
08011
Sigma-Aldrich
(R)-2-Vinyloxirane
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(R)-3,4-Epoxy-1-butene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.09
Beilstein:
5238465
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −21.0±1°, c = 1% in pentane(lit.)
[α]20/D −21.0±1°, c = 1% in pentane
Indice di rifrazione
n20/D 1.417
P. ebollizione
66 °C (lit.)
Densità
0.870 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=C[C@@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O/c1-2-4-3-5-4/h2,4H,1,3H2/t4-/m1/s1
GXBYFVGCMPJVJX-SCSAIBSYSA-N
Altre note
Used to prepare stereodiversified scaffolds in library synthesis
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-58.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-50 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tiffany Malinky Gierasch et al.
Organic letters, 5(5), 621-624 (2003-02-28)
The syntheses of stereodiverse libraries of 12 and 19 are reported, where each asterisk represents an independently varied stereocenter. These scaffolds provide additional templates for investigations of geometric diversity in library syntheses. Libraries of these N-Fmoc-amino acids were further functionalized