Documenti fondamentali
07305
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyoctanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxooctyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H29NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.39
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -29.0±3.0°, c = 0.1 in methanol
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO5/c1-5-6-7-8-12(17)9-15(20)21-13(10-14(18)19)11-16(2,3)4/h12-13,17H,5-11H2,1-4H3/t12-,13-/m1/s1
LUBMSOHGUAAXAM-CHWSQXEVSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)