Vai a
E-015
Etil-β-D-glucuronide
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 303.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.19
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
CHF 303.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OCC)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1
InChI key
IWJBVMJWSPZNJH-UQGZVRACSA-N
General description
Questo materiale di riferimento certificato è diffusamente impiegato nelle anali forensi o in applicazioni di tossicologia clinica per determinare il contenuto di alcol nel sangue
L′Etil-β-D-glucoronide (EtG) è un metabolita dell′etanolo idrosolubile e stabile, utilizzato come biomarcatore nei controlli sull′abuso di alcol. Una frazione molto piccola di etanolo subisce degradazione a EtG e può essere rivelato nei fluidi corporei oltre che nei capelli.
Application
Questo materiale di riferimento certificato (CRM) in soluzione può essere utilizzato ai seguenti scopi:
  • Analisi multiresiduo di diversi metaboliti dell′alcol in campioni di plasma sanguigno e di urine umani tramite cromatografia liquida a prestazioni ultra elevate (UHPLC) combinata con spettrometria di massa tandem (MS/MS)
  • Ottimizzazione di un metodo di cromatografia a fluido supercritico accoppiata a spettrometria di massa tandem (SFC-MS/MS) per a separazione e la quantificazione di farmaci a polarità elevata e dei loro metaboliti in campioni di urine umane utilizzando una fase stazionaria a scambio ionico.
  • Valutazione di una procedura sperimentale che coniuga spettrometria di massa con ionizzazione electrospray a coppia ionica (PIESI-MS) e cromatografia liquida a prestazioni elevate (HPLC) per la rivelazione e la misurazione di metaboliti ad azione farmacologica in campioni di urine
  • Valutare gli effetti della preparazione di campioni di capelli sull′analisi quantitativa di etil-β-D-glucoronide mediante cromatografia liquida a prestazioni ultra elevate-ionizzazione elettrospray-spettrometria di massa tandem
  • Analisi di etil-β-D-glucoronide come biomarcatore urinario in campioni di urine umane mediante un gascromatografo da banco accoppiato con uno spettrometro di mass (GC-MS)
Features and Benefits
  • Caratterizzato in modo esauriente da strutture accreditate ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Accompagnato da un certificato di analisi (CoA) completo che riporta i dati sulla stabilità, l′omogeneità, l′accuratezza della concentrazione, le incertezze di misura e la tracciabilità
  • Sottoposto a rigorose analisi mediante studi di stabilità in tempo reale per garantire accuratezza e determinare la vita di scaffale
  • Preparato gravimetricamente utilizzando bilance di precisione qualificate per un′incertezza di misura minima
  • Sigillato alla fiamma in fiale sotto atmosfera inerte di argon per una vita di scaffale di lungo termine
  • Proposto in un formato pratico, esente DEA, per migliorare l′efficienza del laboratorio
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E016E048E063
Etil-β-D-glucuronide 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
E015
Etil-β-D-glucuronide
Etil-β-D-glucuronide 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
E016
Etil-β-D-glucuronide
description
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
forensics and toxicology
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etil-β-D-glucuronide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)