Documenti fondamentali
05591501
Patchouli oil
secondary reference standard
Sinonimo/i:
Patchouli oil from Pogostemon cablin
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Durata
limited shelflife, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
matrix material
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Patchoulol (quantitative); α-Bisabolol, (-)-Bisabolol oxide (qualitative)
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
374.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
190 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)