Documenti fondamentali
PHL84217
Grosvenorine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-rhamnoside 7-(2′′-glucosylrhamnoside), Kaempferol 3-rhamnoside 7-(2′′-glucosylrhamnoside)
Scegli un formato
10 MG
CHF 480.00
CHF 480.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 480.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H40O19
Numero CAS:
Peso molecolare:
740.66
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 480.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)C)Oc3cc4[o]c(c([c](c4c(c3)O)=O)O[C@@H]6O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]6O)O)O)C)c5ccc(cc5)O
InChI
1S/C33H40O19/c1-10-19(37)23(41)26(44)31(46-10)51-29-22(40)18-15(36)7-14(8-16(18)49-28(29)12-3-5-13(35)6-4-12)48-33-30(25(43)20(38)11(2)47-33)52-32-27(45)24(42)21(39)17(9-34)50-32/h3-8,10-11,17,19-21,23-27,30-39,41-45H,9H2,1-2H3/t10-,11-,17+,19-,20-,21+,23
FFGGWIVHOGEVSP-NWQOLJAQSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)