Documenti fondamentali
05338
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium ethyl sulfate
≥94.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
Basionics® ST 67
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥94.5% (HPLC)
Impurezze
≤0.5% water
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Stringa SMILE
CCOS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.C2H6O4S/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;1-2-6-7(3,4)5/h5-6H,4H2,1-3H3;2H2,1H3,(H,3,4,5)/q+1;/p-1
OSCREXKVIJBLHA-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Basionics is a registered trademark of BASF SE
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
149 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)