56486
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate
95%
Sinonimo/i:
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrosulfate, EMIM HSO4
Saggio
95%
Stringa SMILE
OS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.H2O4S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-5(2,3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
HZKDSQCZNUUQIF-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.