Documenti fondamentali
04542
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-3,4-dimethoxy-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-(Boc-amino)-3-(3,4-methoxyphenyl)propionic acid, Boc-3,4-dimethoxy-D-β-phenylalanine
Scegli un formato
500 MG
CHF 317.00
CHF 317.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 317.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H23NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 317.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
142-146 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1OC)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO6/c1-16(2,3)23-15(20)17-11(9-14(18)19)10-6-7-12(21-4)13(8-10)22-5/h6-8,11H,9H2,1-5H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
NOEVPXYRCVCOIV-NSHDSACASA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)