Documenti fondamentali
04249
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate tribasic monohydrate
90%
Sinonimo/i:
tert-Potassium phosphate monohydrate, Tripotassium phosphate
Scegli un formato
500 G
CHF 70.90
1 KG
CHF 125.00
CHF 70.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
CHF 70.90
1 KG
CHF 125.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
K3O4P · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 70.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
90%
Impurezze
≤0.002% heavy metals (as Pb)
Perdita
≤13% loss on ignition, 800 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤20 mg/kg
Stringa SMILE
O.[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3K.H3O4P.H2O/c;;;1-5(2,3)4;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+1;;/p-3
RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Applicazioni
Potassium phosphate tribasic can be used in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of γ-boronated esters with aromatic halides to synthesize regioselectively substituted amino esters with the retention of configurations.[1]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Regio-and Stereocontrolled Access to ?-Boronated Unsaturated Amino Esters and Derivatives from (Z)-Alkenyl 1, 2-Bis (boronates)
Sridhar T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 79(2), 783-789 (2013)
Damião Pergentino de Sousa et al.
Natural product communications, 10(11), 1893-1896 (2016-01-12)
Aromatic plants produce volatile substances with high therapeutic potential. In view of the need for new respiratory and cardiovascular system pharmacological agents, the present study reports on the spasmolytic activity of two enantiomers of carvone and limonene, constituents of essential