Documenti fondamentali
708526
Sigma-Aldrich
Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) dichloride
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 49.00
CHF 49.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 49.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H66Cl2NiP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
690.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 49.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reagent type: catalyst
Punto di fusione
284 °C
Stringa SMILE
Cl[Ni]Cl.C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.C4CCC(CC4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/2C18H33P.2ClH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*16-18H,1-15H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
YOCBOYPGZVFUCQ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Catalyst for:
  • Dehydrobrominative polycondensation
  • Arylation reactions
  • Cross-coupling
  • Suzuki-miyaura cross-coupling reactions
  • Kumada coupling of diaryl sulfates with Grignard reagents
  • Olefin dimerization
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)