Vai a
RDD019
Potassium phosphate tribasic
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, ≥97%
Sinonimo/i:
Tripotassium phosphate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 96.60
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 136.00
2.5 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 272.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
K3PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.27
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-907-1
MDL number:
CHF 96.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
grade
anhydrous, reagent grade
product line
Redi-Dri™
assay
≥97%
form
crystalline
quality
free-flowing
loss
≤5.0% loss on ignition
pH
11.9 (25 °C, 10 g/L)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
density
2.564 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K].OP(O)(O)=O
InChI
1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
InChI key
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P562993879304249
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, ≥97%
description
reagent grade, ≥97%
description
-
description
90%
grade
anhydrous, reagent grade
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
assay
≥97%
assay
≥97%
assay
-
assay
90%
product line
Redi-Dri™
product line
-
product line
ChemBeads
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystalline
form
powder
form
solid
form
crystalline
pH
11.9 (25 °C, 10 g/L)
pH
11.9 (25 °C, 10 g/L)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phosphate tribasic
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf