Documenti fondamentali
04077
Sigma-Aldrich
Dimethyl 5-bromoisophthalate
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Dimethyl 5-bromobenzene-1,3-dicarboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9BrO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.08
Beilstein:
2375428
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Punto di fusione
85-89 °C
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H9BrO4/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5H,1-2H3
QUJINGKSNJNXEB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)