Documenti fondamentali
D142158
Sigma-Aldrich
Dimethyl 5-aminoisophthalate
98%
Sinonimo/i:
Dimethyl 5-aminobenzene-1,3-dicarboxylate
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3-1,3-(CO2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.20
Beilstein:
2116565
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
178-181 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(N)cc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5H,11H2,1-2H3
DEKPYXUDJRABNK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xuejuan Ma et al.
Journal of hazardous materials, 355, 65-73 (2018-05-19)
The degradation of organophosphorous nerve agents is of primary concern due to the severe toxicity of these agents. Based on the active center of organophosphorus hydrolase (OPH), a bimetallic nuclear ligand, (5-vinyl-1,3-phenylene)bis(di(1H-imidazol-2-yl) methanol) (VPIM), was designed and synthesized, which contains
Vijay Gupta et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(12), 2658-2665 (2019-12-04)
A new triazole-functionalized tetracarboxylic acid ligand (H4 L) has been synthesized and utilized for the fabrication of a 3D ZnII organic framework with a Zn4 (-COO)6 cluster as the secondary building unit. The framework exhibits very good thermal stability and