Documenti
03661
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homomet-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(R)-3-(Boc-amino)-5-(methylthio)pentanoic acid, Boc-L-β-homomethionine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.35
Beilstein:
8319678
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
powder with small lumps
Colore
white
Punto di fusione
81-83 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CSCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4S/c1-11(2,3)16-10(15)12-8(5-6-17-4)7-9(13)14/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m0/s1
HBFKPNZCUUZRLA-QMMMGPOBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)