15345
Boc-Glu-OH
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Boc-L-glutamic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (T)
Attività ottica
[α]20/D −14.5±2°, c = 1% in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
~110 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(16)11-6(8(14)15)4-5-7(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,16)(H,12,13)(H,14,15)/t6-/m0/s1
AQTUACKQXJNHFQ-LURJTMIESA-N
WGK 3