02712
Cystamine dihydrochloride
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
2,2′-Diaminodiethyl disulfide dihydrochloride, 2,2′-Dithiobis(ethylamine) dihydrochloride, Decarboxycystine dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Concentrazione
≥98 % (w/w) (T)
Impurezze
≤100 mg/kg 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) (HPLC)
≤100 ppm 1,2-dimethoxyethan
≤5000 ppm tert-butyl methyl ether
≤5000 ppm ethanol
Punto di fusione
215-225 °C (dec.)
217-220 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 1.0 g/10 mL, clear to almost clear, colorless to almost colorless (<5.5 NTU)
Compatibilità
corresponds for H-NMR
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?