40-2023
Bromothymol Blue solution
pH 6.0-7.6
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
pH
6.0-7.6
Stringa SMILE
CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)c(Br)c4C
InChI
1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Compatibilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1