Documenti fondamentali
37-0060
Sigma-Aldrich
Carbol-Fuchsin solution according to Ziehl-Neelsen
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(=C2\C=CC(=N)C=C2)c3ccc(N)c(C)c3
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
Compatibilità
nuclear and bacterial staining
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)