30-5480
TWEEN® 80
SAJ first grade
Sinonimo/i:
Monooleato di polietilenglicole sorbitano, Monooleato di poliossietilene sorbitano, POE (20) sorbitano monooleato, Polisorbato 80
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
Densità
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cell analysis
Stringa SMILE
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
563.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
295 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?