30-5000
Tris Base
≥99.0%, solid, JIS special grade
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propanediolo, THAM, Tris base, Trometamolo
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Tris(idrossimetil)aminometano, JIS special grade, ≥99.0%
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. eboll.
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Composition of the Sheath of Sphaerotilus Natans.: This study analyzes the sheath structure of Sphaerotilus natans, potentially utilizing Tris(hydroxymethyl)aminomethane in the process, to explore its biochemical and microbiological aspects (Romano et al., 1963).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1