28-5730
Sulfanilamide
JIS special grade, ≥99.7%
Sinonimo/i:
p-Aminobenzenesulfonamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.7%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
164-166 °C (lit.)
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?