28-4290
Solfuro di sodio
JIS special grade, 98.0-102.0%, storage temp.:2-8°C
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
98.0-102.0%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: sodium
Disponibilità
available only in Japan
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;
UIINQVYGFKNSPA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?