Documenti
431648
Sigma-Aldrich
Solfuro di sodio
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Solfuro di sodio enneaidrato, Solfuro di sodio nonaidrato
About This Item
Formula condensata:
Na2S·9H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
crystals and lumps
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: sodium
Impurezze
<100 ppm total metallic impurities
Anioni in tracce
SO32- and S2O32-: ≤0.1%
Cationi in tracce
Fe:, passes test
NH4+: ≤0.005%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;
UIINQVYGFKNSPA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il solfuro di sodio nonaidrato è un composto chimico di formula Na2S-H2O. È un solido igroscopico di colore che vaia dal bianco al giallo, altamente solubile in acqua e con un odore forte e sgradevole. Il solfuro di sodio nonaidrato si ottiene generalmente dissolvendo dello zolfo elementare in una soluzione di idrossido di sodio, con formazione di solfuro di sodio. La forma nonaidrata del composto si ottiene per aggiunta di un eccesso di acqua alla soluzione, con conseguente formazione di un solido cristallino che contiene nove molecole di acqua per ogni molecola di solfuro di sodio. Il solfuro di sodio nonaidrato è spesso impiegato come agente riducente nelle reazioni chimiche, oltre che come un agente di flottazione nell′industria mineraria. È usato anche nella produzione di coloranti, pigmenti e altre sostanze chimiche.
Applicazioni
αωαω It can be used as a reducing agent for the removal of nitrogen oxide from the exhaust gas.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
The synthesis of polymeric sulfides by reaction of dihaloalkanes with sodium sulfide
Smith K, et al.
Journal of Sulfur Chemistry, 32(6), 521-531 (2011)
The reaction products of sulfide and S-nitrosoglutathione are potent vasorelaxants.
Berenyiova A, et al.
Nitric Oxide, 46, 123-130 (2015)
Absorption-reduction technique assisted by ozone injection and sodium sulfide for NOx removal from exhaust gas
Mok YS
Chemical Engineering Journal, 118(1-2), 63-67 (2006)
Convenient one-pot access to 2 H-3-nitrothiochromenes from 2-bromobenzaldehydes, sodium sulfide and beta-nitrostyrenes
Le TTH, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 17(26), 6355-6358 (2019)
Veinot, J.G.C. et al.
Chemistry of Materials, 9, 2117-2117 (1997)