28-3440
Sodium nitrate
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Chile salpeter
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
306 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 874 g/L at 20 °C
Stringa SMILE
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges