28-3030
Idrossido di sodio
0.2 M
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
0.2 M
1/5 N
Densità
1 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials