Documenti
1.05589
Supelco
Sodium hydroxide solution
30%, Suprapur®
Sinonimo/i:
Idrossido di sodio
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
product name
Soluzione di idrossido di sodio al 30%, Suprapur®
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
agenzia
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 5210
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
30%
pH
14 (20 °C in H2O)
Densità
1.33 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Risultati analitici
Saggio (acidimetrico): ≥ 30,0%
Cloruro (Cl): ≤ 1000 ppb
Fosfato (PO₄): ≤ 50 ppb
Silicato (come SiO₂): ≤ 2000 ppb
Solfato (SO₄): ≤ 2000 ppb
Al (Alluminio): ≤ 20 ppb
As (Arsenico): ≤ 50 ppb
Ba (Bario): ≤ 200 ppb
Ca (Calcio): ≤ 100 ppb
Cd (Cadmio): ≤ 2 ppb
Ce (Cerio): ≤ 5 ppb
Co (Cobalto): ≤ 2 ppb
Cr (Cromo): ≤ 10 ppb
Cu (Rame): ≤ 5 ppb
Eu (Europio): ≤ 5 ppb
Fe (Ferro): ≤ 10 ppb
Hg (Mercurio): ≤ 10 ppb
K (Potassio): ≤ 2000 ppb
La (Lantanio): ≤ 5 ppb
Li (Litio): ≤ 200 ppb
Mg (Magnesio): ≤ 50 ppb
Mn (Manganese): ≤ 2 ppb
Ni (Nichel): ≤ 5 ppb
Pb (Piombo): ≤ 10 ppb
Sc (Scandio): ≤ 5 ppb
Sm (Samario): ≤ 5 ppb
Sr (Stronzio): ≤ 100 ppb
Tl (Tallio): ≤ 5 ppb
Y (Ittrio): ≤ 5 ppb
Yb (Itterbio): ≤ 5 ppb
Zn (Zinco): ≤ 10 ppb
Note legali
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Articoli
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.