Documenti fondamentali
28-1450
Sigma-Aldrich
Solfato di argento
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Sale diargento(I) dell’acido solforico
About This Item
Formula condensata:
Ag2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥99.0%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
652 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)