28-0180
Salicylic acid
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
4.8 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 114 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Disponibilità
available only in Japan
tecniche
tissue culture: suitable
P. eboll.
211 °C (lit.)
Punto di fusione
158-161 °C (lit.)
Densità
1.44 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C - closed cup