24-5510
Potassio sodio tartrato
JIS special grade, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Acido L(+)-tartarico, Sale di Rochelle, Sale di Segnette
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.5%
Stato
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
7.0-8.5
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?