Documenti fondamentali
24-5310
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate tribasic hydrate
SAJ first grade, ≥97.0% dry basis
Sinonimo/i:
Tripotassium phosphate hydrate
About This Item
Formula condensata:
K3PO4
Peso molecolare:
212.27 (anhydrous basis)
Codice UNSPSC:
12352302
Saggio:
≥97.0% dry basis
Grado:
SAJ first grade
Stato:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥97.0% dry basis
Stato
powder
Disponibilità
available only in Japan
pH
12 (20 °C, 10 g/L)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)